Tisk…
Undec-10-enoic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Undecylenic-10 acid, Undecenoic acid, 10-Undecenoic acid, Undecylenic acid, Undecenylic acid
154492500 154495000 154490025
ACRO154492500EA 1300 CZK
ACRO154492500 ACRO154495000 ACRO154490025
Undec-10-enoic acid 99%
Undec-10-enoic acid
Vzorec: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184.28
Bod varu: 275 °C (760 mmHg)
Bod tání: 24.5 °C
Hustota: 0.911 g/cm³
Bod vzplanutí: 148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004442
CAS číslo: 112-38-9
EINECS: 203-965-8
Merck Index: 12,09983
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.0 %
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure