Tisk…
2,2'-butyliminodiethanol 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Butyldiethanolamine, N,N-Diethanolbutylamine, N-N-Butyldiethanolamine, N-Butyl-2,2'-iminodiethanol
154360010 154362500 154360025
ACRO154360010EA 2230 CZK
ACRO154360010 ACRO154362500 ACRO154360025
2,2'-butyliminodiethanol 98%
2,2'-butyliminodiethanol
Vzorec: H₃CCH₂CH₂CH₂N(CH₂CH₂OH)₂
MW: 161,24 g/mol
Bod varu: 264…278 °C (760 mmHg)
Bod tání: –70 °C
Hustota: 0,968 g/cm³
Bod vzplanutí: 143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002856
CAS číslo: 102-79-4
EINECS: 203-055-0
UN: 2735
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤200 APHA