Tisk…
2-Aminothiazole 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Thiazol-2-ylamine, Aminothiazole, Thiazol-2-amine
153891000 153895000
ACRO153891000EA 876 CZK
ACRO153891000 ACRO153895000
2-Aminothiazole 97%
2-Aminothiazole
Vzorec: C₃H₄N₂S
MW: 100,14 g/mol
Bod varu: 117 °C (20mbar)
Bod tání: 86…91 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005325
CAS číslo: 96-50-4
EINECS: 202-511-6
Merck Index: 13,00479
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown Powder or flakes or granules and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 91 °C
Water ≤0.75 % (K.F.)
Titration with HClO4 ≥96.0 %