Ethyl levulinate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Ethyl 4-oxopentanoate, 4-Oxovaleric acid ethyl ester, Ethyl 4-oxovalerate, 4-Ketovaleric acid ethyl ester, 4-Oxopentanoic acid ethyl ester, Levulinic acid ethyl ester
153621000
153625000
ACRO153621000EA
1140
CZK
ACRO153621000
ACRO153625000
Ethyl levulinate 98%
Ethyl levulinate
Vzorec:
C₇H₁₂O₃ MW: 144.17 Bod varu: 93 Hustota: 1.012 g/cm³ Bod vzplanutí: 90 °C |
MDL Number:
MFCD00009209 CAS číslo: 539-88-8 EINECS: 208-728-2 Merck Index: 13,03852 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm) |
Density | (20°C) 1.009 to 1.014 g/ml |
GC | ≥97.5 % |
Acid value | ≤5 mg KOH/g |