9-Decen-1-ol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Decen-10-ol
152640050
152640250
152641000
ACRO152640050EA
1300
CZK
ACRO152640050
ACRO152640250
ACRO152641000
9-Decen-1-ol 99%
9-Decen-1-ol
Vzorec:
C₁₀H₂₀O Bod varu: 234…238 °C (760 mmHg) Bod tání: –13 °C Hustota: 0,845 g/cm³ Bod vzplanutí: 104 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002992 CAS číslo: 13019-22-2 EINECS: 235-878-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥92 % (main isomer) |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...