Izobutanol ≥99% ACS
Dodavatel: Spectrum Chemical
|
Nebezpečí
|
B1186-100ML
B1186-1LT
B1186-500MLGL
SPCMB1186-100MLEA
3830
CZK
SPCMB1186-100ML
SPCMB1186-1LT
SPCMB1186-500MLGL
Izobutanol ≥99% ACS
Izobutanol
Vzorec:
(CH₃)₂CHCH₂OH Bod varu: 107,9 °C (1013 hPa) Bod tání: –108 °C Hustota: 0,803 Bod vzplanutí: 28 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004740 CAS číslo: 78-83-1 EINECS: 201-148-0 UN: 1212 ADR: 3,III Merck Index: 13,05148 |
|
Výsledky specifikačního testu
Assay | 99% Min. |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...