Tisk…
4,4'-Difluorobenzophenone 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Bis(4-Fluorophenyl)methanone, Bis(4-fluorophenyl) ketone
151790250 151791000 151790050
ACRO151790250EA 1890 CZK
ACRO151790250 ACRO151791000 ACRO151790050
4,4'-Difluorobenzophenone 99%
4,4'-Difluorobenzophenone
Vzorec: C₁₃H₈F₂O
MW: 218,2 g/mol
Bod varu: 200 °C (760 mmHg)
Bod tání: 106…109 °C
Hustota: 1,39 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000353
CAS číslo: 345-92-6
EINECS: 206-466-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 109 °C
Loss on drying ≤0.25 %
GC ≥98.5 %