Tisk…
Isophthalaldehyde 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: m-Phthalaldehyde, Isophthaldicarboxaldehyde, Isophthaldialdehyde
151740050 151740250
ACRO151740050EA 1500 CZK
ACRO151740050 ACRO151740250
Isophthalaldehyde 99%
Isophthalaldehyde
Vzorec: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Bod varu: 136 °C (17hPa)
Bod tání: 88…90 °C
MDL Number: MFCD00003372
CAS číslo: 626-19-7
EINECS: 210-935-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 90 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -18.0° to -20.0° (20 °C, 589 nm) (c-1, DMF)