Tisk…
Methylová žluť, pure indicator grade
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
151401000 151400250 151405000
ACRO151401000EA 6330 CZK
ACRO151401000 ACRO151400250 ACRO151405000
Methylová žluť, pure indicator grade
Methylová žluť
Vzorec: C₁₄H₁₅N₃
Bod varu: 371 °C (1013 hPa)
Bod tání: 111…117 °C
Hustota: 1,2233 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008308
CAS číslo: 60-11-7
EINECS: 200-455-7
UN: 3143
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,03279
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤3 %
Appearance of solution (0.1% soln. in ethanol) clear
Visual transition interval from pH 2.9 (red) to pH 4.0 (yellow)