Tisk…
Crotonic acid 98%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: trans-Crotonic acid, 2-Butenoic acid, trans-2-Butenoic acid
150875000 150870025
ACRO150875000EA 1670 CZK
ACRO150875000 ACRO150870025
Crotonic acid 98%
Crotonic acid
Vzorec: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Bod varu: 185 °C (760 mmHg)
Bod tání: 72 °C
Hustota: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002701
CAS číslo: 107-93-7
EINECS: 203-533-9
UN: 2823
ADR: 8,III
Merck Index: 13,02625
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.7 %
GC ≥97.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %