Ethyl isovalerate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Ethyl isopentanoate, Isovaleric acid ethyl ester, 3-Methylbutyric acid ethyl ester, Isopropyl acetic acid ethyl ester, 3-Methylbutanoic acid ethyl ester
150480050
150481000
ACRO150480050EA
791
CZK
ACRO150480050
ACRO150481000
Ethyl isovalerate 99%
Ethyl isovalerate
Vzorec:
C₇H₁₄O₂ Bod varu: 131…133 °C (760 mmHg) Bod tání: –99 °C Hustota: 0,863 g/cm³ Bod vzplanutí: 26 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009203 CAS číslo: 108-64-5 EINECS: 203-602-3 UN: 1993 ADR: 3,III Merck Index: 13,03849 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3950 to 1.3980 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |
Specific gravity | (25/25°C) 0.861 to 0.865 |