Tisk…
2-Methylbenzothiazole 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
150381000 150385000 150380250
ACRO150381000EA 5590 CZK
ACRO150381000 ACRO150385000 ACRO150380250
2-Methylbenzothiazole 99%
2-Methylbenzothiazole
Vzorec: C₈H₇NS
Bod varu: 238 °C (760 mmHg)
Bod tání: 12…14 °C
Hustota: 1,2 g/cm³
Bod vzplanutí: 102 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005794
CAS číslo: 120-75-2
EINECS: 204-423-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6150 to 1.6180 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %