Tisk…
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol hemihydrát 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 1,1,1-Trichloro-2-methyl-2-propanol Hemihydrate, Chlorbutanol hemihydrate, Chlorobutanol hemihydrate, Chlorobutanol hydrous
150305000 150301000 150300025
ACRO150305000EA 5520 CZK
ACRO150305000 ACRO150301000 ACRO150300025
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol hemihydrát 98%
1,1,1-Trichlor-2-methyl-2-propanol hemihydrát
Vzorec: C₈H₁₆Cl₆O₃
MW: 186.46
Bod varu: 173…175 °C (760 mmHg)
Bod tání: 75…79 °C
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179352
CAS číslo: 6001-64-5
EINECS: 200-317-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 % (ex Cl)
Water 4.5 to 5.5 % (K.F.)