Tisk…
Diethylenglykolmonobutylether 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
149710010 149710025 149710100
ACRO149710010EA 1450 CZK
ACRO149710010 ACRO149710025 ACRO149710100
Diethylenglykolmonobutylether 99+%
Diethylenglykolmonobutylether
Vzorec: CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OCH₂CH₂OH
Bod varu: 231 °C (760 mmHg)
Bod tání: –68 °C
Hustota: 0,955 g/cm³
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002881
CAS číslo: 112-34-5
EINECS: 203-961-6
Merck Index: 13,01556
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Specific gravity (20°C) 0.952 to 0.958
Acidity (CH3COOH) ≤0.05 %