Tisk…
1-Alyl-2-thiomočovina 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: N-Allylthiourea, Tiosinamine, 1-Allyl-2-thiourea, Allyl thiourea, Rhodalline, Thiosinamine, N-Allylthiourea
148800250 148801000 148805000
ACRO148800250EA 1130 CZK
ACRO148800250 ACRO148801000 ACRO148805000
1-Alyl-2-thiomočovina 98%
1-Alyl-2-thiomočovina
Vzorec: H₂CCHCH₂NHC(S)NH₂
MW: 116.19
Bod varu: 191
Bod tání: 70…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004940
CAS číslo: 109-57-9
EINECS: 203-683-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09500
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light beige Powder or crystals or granules and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 78 °C
Loss on drying ≤1.5 % (50 °C, 2 hrs)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 %