Tisk…
Trimethyl orthoformate 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
148660010 148661000 148665000 148660050
ACRO148660010EA 2490 CZK
ACRO148660010 ACRO148661000 ACRO148665000 ACRO148660050
Trimethyl orthoformate 99%
Trimethyl orthoformate
Vzorec: C₄H₁₀O₃
MW: 106.12
Bod varu: 101…102 °C (760 mmHg)
Bod tání: –53 °C
Hustota: 0.97 g/cm³
Bod vzplanutí: 13 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008483
CAS číslo: 149-73-5
EINECS: 205-745-7
UN: 3271
ADR: 3 II
Merck Index: 12,07012
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3780 to 1.3800 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Elemental Analysis 8.51 to 9.21 % (N)