Tisk…
Methyl cyanoacetate 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
148640010 148642500
ACRO148640010EA 3520 CZK
ACRO148640010 ACRO148642500
Methyl cyanoacetate 97%
Methyl cyanoacetate
Vzorec: C₄H₅NO₂
Bod varu: 207 °C (1013 hPa)
Bod tání: –13 °C
Hustota: 1,12 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
MDL Number: MFCD00001939
CAS číslo: 105-34-0
EINECS: 203-288-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4170 to 1.4190 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Water ≤5 %