Tisk…
Methyl chloroacetate 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
148630010 148630025 148630100
ACRO148630010EA 2810 CZK
ACRO148630010 ACRO148630025 ACRO148630100
Methyl chloroacetate 98%
Methyl chloroacetate
Vzorec: C₃H₅ClO₂
Bod varu: 130…132 °C (760 mmHg)
Bod tání: –33 °C
Hustota: 1,23 g/cm³
Bod vzplanutí: 47 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000931
CAS číslo: 96-34-4
EINECS: 202-501-1
UN: 2295
ADR: 6.1,
Merck Index: 12,06122
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4205 to 1.4225 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %