Tisk…
Deoxycholic acid 98.5%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 12α-Hydroxylithocholic acid, (R)-4-((3R,5R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-Dihydroxy-10,13-dimethylhexadecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl)pentanoic acid, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholanic acid, 3α,12α-Dihydroxy-5β-cholan-24-oic acid, DCA, 12alpha-Hydroxylithocholic acid, 3α,12α-Dihydroxycholan-24-oic acid, 3α,12α-Dihydroxycholanic acid
148140250 148141000 148145000
ACRO148140250EA 1910 CZK
ACRO148140250 ACRO148141000 ACRO148145000
Deoxycholic acid 98.5%
Deoxycholic acid
Vzorec: C₂₄H₄₀O₄
Bod varu: 504 °C (1013 hPa)
Bod tání: 172…178 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003673
CAS číslo: 83-44-3
EINECS: 201-478-5
Merck Index: 13,02916
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 172 to 178 °C
Loss on drying ≤1 % (140 °C, 4 hrs) (under vacuum < 5 mmHg)
Residue after ignition ≤0.2 %
Specific optical rotation +53° to +57° (20 °C, 589 nm) (c=1, EtOH)
Titration with NaOH 98.0 to 102.0 % (On dried basis)