Tisk…

Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

148070050 148070250
ACRO148070050EA 1190 CZK
ACRO148070050 ACRO148070250
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate 98%
Tetramethylammonium fluoride tetrahydrate
Vzorec: C₄H₁₂FN·4H₂O
MW: 165,21 g/mol
Bod tání: 39…44 °C
Hustota: 1,115 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149968
CAS číslo: 17787-40-5
EINECS: 206-769-0
ADR: 6.1,III

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Colorless to white Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR