Tisk…

1,6-Bis(dimethylamino)hexane 99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: N,N,N',N'-Tetramethylhexamethylenediamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-diaminohexane, N1,N1,N6,N6-Tetramethylhexane-1,6-diamine, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,6-hexanediamine

147490010 147490250 147492500
ACRO147490010EA 41150 CZK
ACRO147490010 ACRO147490250 ACRO147492500
1,6-Bis(dimethylamino)hexane 99%
1,6-Bis(dimethylamino)hexane
Vzorec: C₁₀H₂₄N₂
MW: 172,31 g/mol
Bod varu: 209…210 °C (760 mmHg)
Bod tání: –46 °C
Hustota: 0,806 g/cm³
Bod vzplanutí: 73 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008339
CAS číslo: 111-18-2
EINECS: 203-842-9
UN: 2922
ADR: 8,I

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR