Tisk…
N-Methylcyclohexylamine 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
146990050 146992500 146990010
ACRO146990050EA 861 CZK
ACRO146990050 ACRO146992500 ACRO146990010
N-Methylcyclohexylamine 98%
N-Methylcyclohexylamine
Vzorec: C₇H₁₅N
Bod varu: 149 °C (760 mmHg)
Bod tání: –8 °C
Hustota: 0,86 g/cm³
Bod vzplanutí: 29 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003832
CAS číslo: 100-60-7
EINECS: 202-869-3
UN: 2734
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4535 to 1.4575 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %