Tisk…
Safranin O 95%, pure, high purity biological stain
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: CI 50240
146640250 146641000
ACRO146640250EA 1740 CZK
ACRO146640250 ACRO146641000
Safranin O 95%, pure, high purity biological stain
Safranin O
Vzorec: C₂₀H₁₉ClN₄
MW: 350.85
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011759
CAS číslo: 477-73-6
EINECS: 207-518-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Green to red-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
Dye content ≥94 %