Tisk…
Benzothiazole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Benzo[d]thiazole
146390010 146390050 146392500 146390025
ACRO146390010EA 6330 CZK
ACRO146390010 ACRO146390050 ACRO146392500 ACRO146390025
Benzothiazole 97%
Benzothiazole
Vzorec: C₇H₅NS
Bod varu: 231 °C (760 mmHg)
Bod tání: 2 °C
Hustota: 1,23 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005775
CAS číslo: 95-16-9
EINECS: 202-396-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01108
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow-brown to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6410 to 1.6440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %