Tisk…

N-(4-Bromobutyl)phthalimide 98%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 2-(4-Bromobutyl)isoindoline-1,3-dione

146290100 146290500
ACRO146290100EA 3200 CZK
ACRO146290100 ACRO146290500
N-(4-Bromobutyl)phthalimide 98%
N-(4-Bromobutyl)phthalimide
Vzorec: C₁₂H₁₂BrNO₂
MW: 282,14 g/mol
Bod tání: 76…80 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005905
CAS číslo: 5394-18-3
EINECS: 226-401-2

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR