Tisk…
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
146010250 146011000 146015000
ACRO146010250EA 1300 CZK
ACRO146010250 ACRO146011000 ACRO146015000
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride 98%
(Methoxymethyl)triphenylphosphonium chloride
Vzorec: C₂₀H₂₀ClOP
MW: 342.8
Bod varu: 413 °C
Bod tání: 195…197 °C
Bod vzplanutí: >250 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011800
CAS číslo: 4009-98-7
EINECS: 223-664-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to almost white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥97.5 %