Tisk…
3,4-Dimethoxybenzylamine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Veratrylamine
140830050 140830250 140831000
ACRO140830050EA 1490 CZK
ACRO140830050 ACRO140830250 ACRO140831000
3,4-Dimethoxybenzylamine 97%
3,4-Dimethoxybenzylamine
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
MW: 167.21
Bod varu: 281…284 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.1 g/cm³
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008116
CAS číslo: 5763-61-1
EINECS: 227-287-7
UN: 2735
ADR: 8 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5530 to 1.5570 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %