Tisk…
(±)-γ-Valerolactone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (±)-4-Hydroxypentanoic acid lactone, (±)-Pentan-4-olide, γ-Pentanolactone, 5-Methyldihydrofuran-2(3H)-one, gamma-Valerolactone
140791000 140795000
ACRO140791000EA 1910 CZK
ACRO140791000 ACRO140795000
(±)-γ-Valerolactone 98%
(±)-γ-Valerolactone
Vzorec: C₅H₈O₂
MW: 100.12
Bod varu: 207…208 °C (760 mmHg)
Bod tání: –31 °C
Hustota: 1.05 g/cm³
Bod vzplanutí: 96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005400
CAS číslo: 108-29-2
EINECS: 203-569-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4310 to 1.4340 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %