3-(2-Hydroxyethyl)indole 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
140600050
140600010
ACRO140600050EA
2630
CZK
ACRO140600050
ACRO140600010
3-(2-Hydroxyethyl)indole 97%
3-(2-Hydroxyethyl)indole
Vzorec:
C₁₀H₁₁NO Bod varu: 174 °C (2,7mbar) Bod tání: 57…60 °C Bod vzplanutí: 255 °C |
MDL Number:
MFCD00005659 CAS číslo: 526-55-6 EINECS: 208-393-2 Merck Index: 12,09930 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Off-white to brown Powder or crystals or flakes or crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 56 to 61 °C |
GC | ≥96.0 % |