Tisk…
Trimethylsulphoxonium iodide 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
140261000 140265000
ACRO140261000EA 2100 CZK
ACRO140261000 ACRO140265000
Trimethylsulphoxonium iodide 98%
Trimethylsulphoxonium iodide
Vzorec: C₃H₉IOS
MDL Number: MFCD00011899
CAS číslo: 1774-47-6
EINECS: 217-204-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 %
Specific optical rotation -142° to -146° (20°C, 589 nm) (c=1, ethanol)