Tisk…

triethylorthoformiát 98%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování

139660010 139660025 139661000 139660250
ACRO139660010EA 2390 CZK
ACRO139660010 ACRO139660025 ACRO139661000 ACRO139660250
triethylorthoformiát 98%
triethylorthoformiát
Vzorec: C₇H₁₆O₃
Bod varu: 146 °C (760 mmHg)
Bod tání: –61 °C
Hustota: 0,89 g/cm³
Bod vzplanutí: 35 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009230
CAS číslo: 122-51-0
EINECS: 204-550-4
UN: 2524
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07012

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3900 to 1.3920 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR