Tisk…
Tricarballylic acid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
139360500 139360050
ACRO139360500EA 6290 CZK
ACRO139360500 ACRO139360050
Tricarballylic acid 99%
Tricarballylic acid
Vzorec: C₆H₈O₆
Bod varu: 266 °C (1013 hPa)
Bod tání: 154…159 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002723
CAS číslo: 99-14-9
EINECS: 202-733-3
Merck Index: 12,09752
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 159 °C
Titration with TBAH ≥98.5 %