Tisk…

p-Tolylacetic acid 99%

Dodavatel: Thermo Scientific
Varování

Synonyms: 2-(p-Tolyl)acetic acid, 4-Tolylacetic acid, (4-Methylphenyl)acetic acid

139120250 139120050 139121000
ACRO139120250EA 1790 CZK
ACRO139120250 ACRO139120050 ACRO139121000
p-Tolylacetic acid 99%
p-Tolylacetic acid
Vzorec: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
MW: 150,18 g/mol
Bod varu: 265…267 °C (760 mmHg)
Bod tání: 90…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004353
CAS číslo: 622-47-9
EINECS: 210-738-7

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 93 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR