m-Tolylacetic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-(m-Tolyl)acetic acid, (3-Methylphenyl)acetic acid
139110050
139110250
139112500
ACRO139110050EA
920
CZK
ACRO139110050
ACRO139110250
ACRO139112500
m-Tolylacetic acid 97%
m-Tolylacetic acid
Vzorec:
(C₆H₄(CH₃))CH₂COOH MW: 150.18 Bod tání: 61…66 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004340 CAS číslo: 621-36-3 EINECS: 210-683-9 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Colorless to off-white Glistening flakes and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 61 to 66 °C |
HPLC | ≥96.0 % |