Tisk…
2-Thiophenemethanol 99+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Thiophen-2-methanol, Thiophen-2-ylmethanol, 2-Thienylmethanol
138860250 138861000
ACRO138860250EA 1850 CZK
ACRO138860250 ACRO138861000
2-Thiophenemethanol 99+%
2-Thiophenemethanol
Vzorec: C₅H₆OS
MW: 114,17 g/mol
Bod varu: 206…207 °C (761 mmHg)
Bod tání: 0 °C
Hustota: 0,9 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005454
CAS číslo: 636-72-6
EINECS: 211-264-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5660 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %