Tisk…
Thiophene-2-carboxylic hydrazide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
138850050 138850250
ACRO138850050EA 1820 CZK
ACRO138850050 ACRO138850250
Thiophene-2-carboxylic hydrazide 97%
Thiophene-2-carboxylic hydrazide
Vzorec: C₅H₆N₂OS
Bod tání: 136…139 °C
MDL Number: MFCD00005435
CAS číslo: 2361-27-5
EINECS: 219-107-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 136 to 140 °C
GC ≥96.0 %