Tisk…
Thiophene-2-carbaldehyde 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 2-Thiophenecarboxaldehyde, Thiophene-2-carboxaldehyde
138830250 138831000 138830010
ACRO138830250EA 1120 CZK
ACRO138830250 ACRO138831000 ACRO138830010
Thiophene-2-carbaldehyde 98%
Thiophene-2-carbaldehyde
Vzorec: C₅H₄OS
MW: 112.15
Bod varu: 198 °C (760 mmHg)
Hustota: 1.2 g/cm³
Bod vzplanutí: 77 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005429
CAS číslo: 98-03-3
EINECS: 202-629-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear yellow to light brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5890 to 1.5920 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %