Tisk…
3,3'-Thiodipropionic acid 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3,3-Thiodipropionic acid
138750250 138755000 138750025
ACRO138750250EA 725 CZK
ACRO138750250 ACRO138755000 ACRO138750025
3,3'-Thiodipropionic acid 99%
3,3'-Thiodipropionic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₄S
MW: 178,21 g/mol
Bod varu: 347 °C (1013 hPa)
Bod tání: 130…133 °C
Hustota: 1,496 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002781
CAS číslo: 111-17-1
EINECS: 203-841-3
Merck Index: 12,09468
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 130 to 133 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure