Tisk…
1,3-Diphenyl-2-thiourea 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: Thiocarbanilide, N,N'-Diphenylthiourea, N,N’-Diphenylthiourea
138700010 138701000 138700025
ACRO138700010EA 4160 CZK
ACRO138700010 ACRO138701000 ACRO138700025
1,3-Diphenyl-2-thiourea 98%
1,3-Diphenyl-2-thiourea
Vzorec: C₁₃H₁₂N₂S
Bod varu: 365 °C (1013 hPa)
Bod tání: 151…154 °C
Hustota: 1,3205 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004921
CAS číslo: 102-08-9
EINECS: 203-004-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,03366
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 154 °C
HPLC ≥97.5 %