Tisk…
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (±)-Tetrahydro-2-furfuryl alcohol, (Tetrahydrofuran-2-yl)methanol, (±)-Tetrahydro-2-furyl methanol, (±)-THFA
138180010 138180025
ACRO138180010EA 1700 CZK
ACRO138180010 ACRO138180025
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol 98%
(±)-Tetrahydrofurfurylalkohol
Vzorec: C₅H₁₀O₂
Bod varu: 178 °C (1013 hPa)
Bod tání: –80 °C
Hustota: 1,0543 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005372
CAS číslo: 97-99-4
EINECS: 202-625-6
Merck Index: 12,09353
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 %
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA