Tisk…
D(-)-Ribóza 99+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
132360250 132361000 132360050 132365000
ACRO132360250EA 2660 CZK
ACRO132360250 ACRO132361000 ACRO132360050 ACRO132365000
D(-)-Ribóza 99+%
D(-)-Ribóza
Vzorec: C₅H₁₀O₅
Bod varu: 331 °C (1013 hPa)
Bod tání: 88…92 °C
Hustota: 0,8 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00135453
CAS číslo: 50-69-1
EINECS: 200-059-4
Merck Index: 12,08371
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (40°C, 5 h, 20 Torr)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Specific optical rotation -19.2° to -20.8° (20°C, 589 nm) (c=4, H2O)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm