Tisk…
2-Pyridylmethanol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
131990250 131991000
ACRO131990250EA 1640 CZK
ACRO131990250 ACRO131991000
2-Pyridylmethanol 98%
2-Pyridylmethanol
Vzorec: C₆H₇NO
Bod varu: 223 °C (1013 hPa)
Bod tání: 5 °C
Hustota: 1,13 g/cm³
Bod vzplanutí: 117 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006348
CAS číslo: 586-98-1
EINECS: 209-592-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %