Tisk…
Propiolic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Acetylenecarboxylic Acid, 2-Propynoic acid
131500100 131500250 131501000
ACRO131500100EA 3310 CZK
ACRO131500100 ACRO131500250 ACRO131501000
Propiolic acid 98%
Propiolic acid
Vzorec: C₃H₂O₂
MW: 70.05
Bod varu: 153…157 °C (760 mmHg)
Bod tání: 16 °C
Hustota: 1.13 g/cm³
Bod vzplanutí: 58 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004360
CAS číslo: 471-25-0
EINECS: 207-437-8
UN: 2920
ADR: 8 II
Merck Index: 12,08006
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1,4305 to 1,4345 (20 °C, 589 nm)
Titration with NaOH 97,5 to 102,5 %