Ftalimid 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Phthalic acid imide
131100010
131101000
131105000
131100025
ACRO131100010EA
1660
CZK
ACRO131100010
ACRO131101000
ACRO131105000
ACRO131100025
Ftalimid 99%
Ftalimid
Vzorec:
C₈H₅NO₂ Bod varu: 366 °C (760 mmHg) Hustota: 1,21 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 165 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005881 CAS číslo: 85-41-6 EINECS: 201-603-3 Merck Index: 12,07529 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light yellow Powder or flakes |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 232 to 236 °C |
HPLC | ≥98.5 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...