Tisk…
Phthalaldehyde 98+%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
131080050 131080250 131081000 131085000
ACRO131080050EA 2370 CZK
ACRO131080050 ACRO131080250 ACRO131081000 ACRO131085000
Phthalaldehyde 98+%
Phthalaldehyde
Vzorec: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Bod varu: 83…84 °C (1hPa)
Bod tání: 54…57 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 132 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003335
CAS číslo: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2923
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow Powder or crystals and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 54 to 58 °C
GC ≥98.0 %