Phenylpropiolic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
130850050
130850250
ACRO130850050EA
1300
CZK
ACRO130850050
ACRO130850250
Phenylpropiolic acid 97%
Phenylpropiolic acid
Vzorec:
C₉H₆O₂ Bod varu: 294 °C (1013 hPa) Bod tání: 136…139 °C Hustota: 1,28 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00004361 CAS číslo: 637-44-5 EINECS: 211-285-8 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 136 to 139 °C |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |
UV | at 270 nm A: ≤0.005 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤2 ppm |
Acidity/alkalinity | ≤0.0003 meq/g |