Tisk…
4-Phenoxyaniline 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1-Amino-4-phenoxybenzol
130231000 130230050 130235000
ACRO130231000EA 2260 CZK
ACRO130231000 ACRO130230050 ACRO130235000
4-Phenoxyaniline 97%
4-Phenoxyaniline
Vzorec: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Bod varu: 140 °C (3hPa)
Bod tání: 82…86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007862
CAS číslo: 139-59-3
EINECS: 205-367-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Brown to green-brown Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %