Tisk…
Pentaerytritol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
129870010 129872500 129870050
ACRO129870010EA 1360 CZK
ACRO129870010 ACRO129872500 ACRO129870050
Pentaerytritol 98%
Pentaerytritol
Vzorec: C₅H₁₂O₄
Bod varu: 276 °C (30 mmHg)
Bod tání: 257…264 °C
Hustota: 1,511 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 240 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004692
CAS číslo: 115-77-5
EINECS: 204-104-9
Merck Index: 12,07245
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 257 to 264 °C
GC ≥97.5 %