Oleyl amine ∼ 80-90% C18
Dodavatel: Thermo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
cis-9-Octadecenylamine, (9Z)-9-Octadecen-1-amine, (Z)-Octadec-9-en-1-amine
129540010
129540050
129541000
129540051
ACRO129540010EA
8020
CZK
ACRO129540010
ACRO129540050
ACRO129541000
ACRO129540051
Oleyl amine ∼ 80-90% C18
Oleyl amine
Vzorec:
C₁₈H₃₇N MW: 267,5 g/mol Bod varu: 364 °C (1013 hPa) Bod tání: 8…18 °C Hustota: 0,81 g/cm³ Bod vzplanutí: 154 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066507 CAS číslo: 112-90-3 EINECS: 204-015-5 UN: 2735 ADR: 8,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear yellow Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4585 to 1.4625 (20°C, 589 nm) |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % (Primary amine) |
Additional info | dielectric strength: ≥35 kV |
Viscosity | 0.7 to 0.9 cSt (at 25°C) |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)