Tisk…
Oleyl alcohol ca, 60%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
129530010 129530025
ACRO129530010EA 2320 CZK
ACRO129530010 ACRO129530025
Oleyl alcohol ca, 60%, technická kvalita
Oleyl alcohol
Vzorec: C₁₈H₃₆O
Bod varu: 207 °C (13 mmHg)
Bod tání: 5 °C
Hustota: 0,84 g/cm³
Bod vzplanutí: 170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002993
CAS číslo: 143-28-2
EINECS: 205-597-3
Merck Index: 12,06968
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4590 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC 60 % Typical